4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20779.03
B20779.06
B20779.03EA
1080
CZK
B20779.03
B20779.06
4,4'-Diisopropylbiphenyl ≥97%
4,4'-Diisopropylbiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 18970-30-4
Molecular Formula: C18H22
Formula Weight: 238.37
Melting Point: 66°
MDL No.: MFCD00043533
Vzorec:
C₁₈H₂₂ Bod tání: 66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043533 CAS číslo: 18970-30-4 |