Tisk…
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
106550-100G 106550-25G
SIAL106550-100GEA 10570 CZK
SIAL106550-100G SIAL106550-25G
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, Sigma-Aldrich®
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Vzorec: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,07 g/mol
MDL Number: MFCD00000137
CAS číslo: 13440-24-9