meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
106550-100G
106550-25G
SIAL106550-100GEA
10570
CZK
SIAL106550-100G
SIAL106550-25G
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, Sigma-Aldrich®
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Vzorec:
C₁₄H₁₂Br₂ MW: 340,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000137 CAS číslo: 13440-24-9 |