Tisk…
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25613.06 B25613.14
B25613.06EA 1900 CZK
B25613.06 B25613.14
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene ≥98%
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 289039-22-1 Molecular Formula: C8H8BrCl Formula Weight: 219.51 MDL No.: MFCD00672954
Vzorec: C₈H₈BrCl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672954
CAS číslo: 289039-22-1