4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
H53376.06
H53376.14
H53376.06EA
2010
CZK
H53376.06
H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 2117-12-6
Molecular Formula: C7H14OSi
Formula Weight: 142.27
Flash Point: 60°(140°F)
Boiling Point: 97-98°/24mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00190217
Vzorec:
C₇H₁₄OSi Bod varu: 97…98 °C (24 mmHg) Hustota: 0,854 Bod vzplanutí: 60 °C (140 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190217 CAS číslo: 2117-12-6 ADR: 3,III |