Tisk…
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
381320050 381320250
ACRO381320050EA 2320 CZK
ACRO381320050 ACRO381320250
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol 98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Vzorec: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Bod varu: 97…98 °C (24 mmHg)
Hustota: 0,854 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190217
CAS číslo: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %