4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(Trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
666955-25G
666955-5G
SIAL666955-25GEA
9580
CZK
SIAL666955-25G
SIAL666955-5G
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Vzorec:
C₇H₁₄OSi MW: 142,27 g/mol |
MDL Number:
MFCD00190213 CAS číslo: 6999-19-5 |