Tisk…
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22216.03 B22216.06
B22216.03EA 1270 CZK
B22216.03 B22216.06
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-n-Octyloxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 59748-18-4 Molecular Formula: C21H26O3 Formula Weight: 326.44 MDL No.: MFCD00192369
Vzorec: C₂₁H₂₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192369
CAS číslo: 59748-18-4