Tisk…
Perfluorodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177741-25G 177741-5G
SIAL177741-25GEA 5690 CZK
SIAL177741-25G SIAL177741-5G
Perfluorodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Perfluorodecanoic acid
Vzorec: C₁₀HF₁₉O₂
MDL Number: MFCD00004175
CAS číslo: 335-76-2
EINECS: 206-400-3