Tisk…
1-Methyl-5-nitroimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
94489-1G-F 94489-5G-F
SIAL94489-1G-FEA 5980 CZK
SIAL94489-1G-F SIAL94489-5G-F
1-Methyl-5-nitroimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-5-nitroimidazole
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1000 g/mol
MDL Number: MFCD00126968
CAS číslo: 3034-42-2
EINECS: 221-225-2