Tisk…
4-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
669288-25G 669288-5G
SIAL669288-25GEA 9750 CZK
SIAL669288-25G SIAL669288-5G
4-Phenyl-3-butyn-2-ol, Sigma-Aldrich®
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Vzorec: C₁₀H₁₀
MDL Number: MFCD00046651
CAS číslo: 5876-76-6