Tisk…
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H53450.06 H53450.14
H53450.06EA 2850 CZK
H53450.06 H53450.14
4-Phenyl-3-butyn-2-ol ≥97%
4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 5876-76-6 Molecular Formula: C10H10O Formula Weight: 146.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5667 MDL No.: MFCD00046651
Vzorec: C₁₀H₁₀
MW: 146,19 g/mol
Hustota: 1,005
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046651
CAS číslo: 5876-76-6