Tisk…
6-Bromobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
702188-1G 702188-5G
SIAL702188-1GEA 2530 CZK
SIAL702188-1G SIAL702188-5G
6-Bromobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
6-Bromobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MDL Number: MFCD00460014
CAS číslo: 4887-88-1