Tisk…
3-Cyano-4-methylaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
H61422.06 H61422.14
H61422.06EA 2620 CZK
H61422.06 H61422.14
3-Cyano-4-methylaniline 97%
3-Cyano-4-methylaniline
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Bod tání: 88…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017608
CAS číslo: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III