6-Methylpicolinic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26302.03
H26302.06
H26302.03EA
2360
CZK
H26302.03
H26302.06
6-Methylpicolinic acid 95%
6-Methylpicolinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 934-60-1
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 100°/4.5mm
MDL No.: MFCD00023481
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Bod varu: 100 °C (4,5 mmHg) Bod tání: 127…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023481 CAS číslo: 934-60-1 EINECS: 213-287-4 |