5-Butylpicolinic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
198960010
198962500
ACRO198960010EA
8720
CZK
ACRO198960010
ACRO198962500
5-Butylpicolinic acid 99%
5-Butylpicolinic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ Bod tání: 97…101 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00006298 CAS číslo: 536-69-6 EINECS: 208-643-0 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 101 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |