Tisk…
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L20214.03 L20214.06
L20214.03EA 2010 CZK
L20214.03 L20214.06
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin 95%
(3-Methyl-2-butenyl)tributyltin
Purity: 95% CAS No.: 53911-92-5 Molecular Formula: C17H36Sn Formula Weight: 359.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 283° Beilstein Reference: 3588742 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01863649
Vzorec: C₁₇H₃₆Sn
Bod varu: 283 °C
Hustota: 1,042
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD01863649
CAS číslo: 53911-92-5
ADR: 6.1,II