Tisk…
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23915.06 B23915.14 B23915.22
B23915.06EA 1050 CZK
B23915.06 B23915.14 B23915.22
4-(Diethylamino)azobenzene 98%
4-(Diethylamino)azobenzene
Purity: 98% CAS No.: 2481-94-9 Molecular Formula: C16H19N3 Formula Weight: 253.35 Melting Point: 93-96° MDL No.: MFCD00009043
Vzorec: C₁₆H₁₉N₃
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009043
CAS číslo: 2481-94-9
EINECS: 219-616-8