Tisk…
p-Xylylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
279633-25G 279633-5G
SIAL279633-25GEA 14980 CZK
SIAL279633-25G SIAL279633-5G
p-Xylylenediamine, Sigma-Aldrich®
p-Xylylenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00009821
CAS číslo: 539-48-0
EINECS: 208-719-3