p-Xylylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L02995.04
L02995.09
L02995.18
AB177666.0050
L02995.04EA
1500
CZK
L02995.04
L02995.09
L02995.18
ABCRAB177666.0050
p-Xylylenediamine 97%
p-Xylylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 539-48-0
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 59-63°
Boiling Point: 230°/10mm
Beilstein Reference: 2206190
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00009821
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ Bod varu: 230 °C (10 mmHg) Bod tání: 59…63 °C Bod vzplanutí: 134 °C (273 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009821 CAS číslo: 539-48-0 EINECS: 208-719-3 ADR: 8,II |