Tisk…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32586.03 H32586.06
H32586.03EA 2110 CZK
H32586.03 H32586.06
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 216766-13-1 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 MDL No.: MFCD09864699
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864699
CAS číslo: 216766-13-1