Tisk…
5-Aminopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Amino-2-pyridinecarbonitrile, 5-Amino-2-cyanopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
538906-100G 538906-25G
SIAL538906-100GEA 14860 CZK
SIAL538906-100G SIAL538906-25G
5-Aminopyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Aminopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119.1240 g/mol
MDL Number: MFCD03093956
CAS číslo: 55338-73-3