3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
656305-25G
656305-5G
SIAL656305-25GEA
8530
CZK
SIAL656305-25G
SIAL656305-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(4-Chlorophenoxy)propionic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,6190 g/mol |
MDL Number:
MFCD00043504 CAS číslo: 3284-79-5 EINECS: 221-932-6 |