Tisk…
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27779.06 H27779.14
H27779.06EA 2550 CZK
H27779.06 H27779.14
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester ≥97%
2-Nitroterephthalic acid-4-methyl ester
Purity: 97% CAS No.: 55737-66-1 Molecular Formula: C9H7NO6 Formula Weight: 225.17 Melting Point: 132-136° MDL No.: MFCD06203344
Vzorec: C₉H₇NO₆
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203344
CAS číslo: 55737-66-1