Tisk…
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
H62977.03 H62977.06
H62977.03EA 4400 CZK
H62977.03 H62977.06
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 105515-20-6 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847746
CAS číslo: 105515-20-6