Tisk…
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-fluorophenyl)ethanone
H61282.06 H61282.14
H61282.06EA 2850 CZK
H61282.06 H61282.14
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226880
CAS číslo: 198477-89-3