Tisk…
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
H62361.03 H62361.06
H62361.03EA 7690 CZK
H62361.03 H62361.06
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Purity: 96% CAS No.: 928715-37-1 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Physical Form: Solid
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193629
CAS číslo: 928715-37-1