Tisk…
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B23774.14 B23774.22
B23774.14EA 2830 CZK
B23774.14 B23774.22
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
2-Ethylbutyryl chloride
Purity: 99% CAS No.: 2736-40-5 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCOCl Formula Weight: 134.61 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4250 Odour: Acrid Boiling Point: 137-139° UN No.: 3094 MDL No.: MFCD00018812
Vzorec: C₆H₁₁ClO
Bod varu: 137…139 °C
Hustota: 0,980
Bod vzplanutí: 33 °C (91 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018812
CAS číslo: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN: 2920
ADR: 8,II