Tisk…
2-Ethylbutyryl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
409821000 409820050 409820250
ACRO409821000EA 7280 CZK
ACRO409821000 ACRO409820050 ACRO409820250
2-Ethylbutyryl chloride 99%
2-Ethylbutyryl chloride
Vzorec: C₆H₁₁ClO
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018812
CAS číslo: 2736-40-5
EINECS: 220-359-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %