Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A14170.06 A14170.14
A14170.06EA 776 CZK
A14170.06 A14170.14
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Purity: 98% CAS No.: 3663-82-9 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 83736
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006822
CAS číslo: 3663-82-9
EINECS: 222-921-9