Tisk…
3-Methyl-1,5-pentanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
68346-1L 68346-250ML
SIAL68346-1LEA 6360 CZK
SIAL68346-1L SIAL68346-250ML
3-Methyl-1,5-pentanediol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,5-pentanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00039547
CAS číslo: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1