Tisk…
L(+)-Isoleucinol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
183940010 183940050
ACRO183940010EA 1680 CZK
ACRO183940010 ACRO183940050
L(+)-Isoleucinol 97%
L(+)-Isoleucinol
Vzorec: C₆H₁₅NO
Bod varu: 97 °C (14 mmHg)
Bod tání: 36…39 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004731
CAS číslo: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Low melting mass and/or chunks or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
Specific optical rotation +3.5° to +5.5° (20 °C, 589 nm) (c=1.6, C2H5OH)
Titration with HClO4 ≥96.0 %