Tisk…
2-Amino-4,6-dimethylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A51807-25G A51807-5G
SIALA51807-25GEA 5330 CZK
SIALA51807-25G SIALA51807-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00006322
CAS číslo: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9