Tisk…
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50135.03 H50135.06
H50135.03EA 4190 CZK
H50135.03 H50135.06
5-Iodo-2-methoxypyridine ≥98%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 13472-61-2 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 MDL No.: MFCD07781180
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781180
CAS číslo: 13472-61-2