Tisk…
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20412.14 B20412.06 B20412.22
B20412.14EA 10920 CZK
B20412.14 B20412.06 B20412.22
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 20170-32-5 Molecular Formula: C17H26O3 Formula Weight: 278.40 Melting Point: 172-175° MDL No.: MFCD00017519
Vzorec: C₁₇H₂₆O₃
Bod tání: 172…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017519
CAS číslo: 20170-32-5
EINECS: 243-556-1