(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19041.03
L19041.MD
L19041.03EA
5430
CZK
L19041.03
L19041.MD
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 36567-72-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3197773
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod tání: 117…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145262 CAS číslo: 36567-72-3 |