(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19040.03
L19040.MD
L19040.03EA
7010
CZK
L19040.03
L19040.MD
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2768-42-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 3197772
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Bod tání: 118…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145219 CAS číslo: 2768-42-5 |