2,2-Diphenylglycine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
171720050
171720250
171721000
ACRO171720050EA
2300
CZK
ACRO171720050
ACRO171720250
ACRO171721000
2,2-Diphenylglycine 98%
2,2-Diphenylglycine
Vzorec:
C₁₄H₁₃NO₂ MW: 227,26 g/mol Bod tání: 244…247 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008048 CAS číslo: 3060-50-2 EINECS: 221-299-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with TBAH | ≥97.5 % (On dry substance) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Chloride (Cl) | ≤200 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤400 ppm |