Tisk…
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B21273.06 B21273.14 B21273.22
B21273.06EA 1680 CZK
B21273.06 B21273.14 B21273.22
2-Cyano-4'-methylbiphenyl ≥98%
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 114772-53-1 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.26 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 320° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151805
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Bod varu: >320 °C
Bod tání: 49…53 °C
Hustota: 1,170
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151805
CAS číslo: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
ADR: 9,III