Tisk…
1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25158.09 B25158.18
B25158.09EA 1430 CZK
B25158.09 B25158.18
1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 5321-49-3 Molecular Formula: C12H18N2 Formula Weight: 190.29 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 145893 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00040740
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Bod varu: 276 °C
Hustota: 1,01
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040740
CAS číslo: 5321-49-3
EINECS: 226-186-5
ADR: 8,III