Benzyl phenyl ether ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22539.06
B22539.14
B22539.22
B22539.06EA
1670
CZK
B22539.06
B22539.14
B22539.22
Benzyl phenyl ether ≥97%
Benzyl phenyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 946-80-5
Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5
Formula Weight: 184.24
Flash Point:
Vzorec:
C₁₃H₁₂O Bod varu: 286…287 °C Bod tání: 37…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020660 CAS číslo: 946-80-5 |