1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
255149-25G
255149-5G
SIAL255149-25GEA
20250
CZK
SIAL255149-25G
SIAL255149-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₂ MW: 194,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009827 CAS číslo: 2948-46-1 EINECS: 220-964-8 |