Tisk…
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
B21472.03 B21472.06
B21472.03EA 1150 CZK
B21472.03 B21472.06
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 2948-46-1 Molecular Formula: C12H18O2 Formula Weight: 194.28 Melting Point: 142-146° Boiling Point: 167-168°/12mm MDL No.: MFCD00009827
Vzorec: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Bod varu: 167…168 °C (12 mmHg)
Bod tání: 142…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009827
CAS číslo: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8