16-Mercaptopalmitic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
448303-1G
448303-5G
SIAL448303-1GEA
6610
CZK
SIAL448303-1G
SIAL448303-5G
16-Mercaptopalmitic acid, Sigma-Aldrich®
16-Mercaptopalmitic acid
Vzorec:
C₁₆H₃₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00674018 CAS číslo: 69839-68-5 |