Tisk…
10-Hydroxydecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
379700-500MG 379700-5G
SIAL379700-500MGEA 2020 CZK
SIAL379700-500MG SIAL379700-5G
10-Hydroxydecanoic acid, Sigma-Aldrich®
10-Hydroxydecanoic acid
Vzorec: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
MDL Number: MFCD00010510
CAS číslo: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1