Tisk…
10-Hydroxydecanoic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 3680 CZK
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Vzorec: C₁₀H₂₀O₃
MW: 188,26 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010510
CAS číslo: 1679-53-4
EINECS: 216-848-1