Tisk…
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22220.09 B22220.88
B22220.09EA 3470 CZK
B22220.09 B22220.88
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Purity: 97% CAS No.: 16493-80-4 Molecular Formula: C10H20O2 Formula Weight: 172.27 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 142-143°/10mm MDL No.: MFCD00506494
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
Bod varu: 142…143 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,908
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00506494
CAS číslo: 16493-80-4
EINECS: 240-560-5