1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11480.09
A11480.18
A11480.30
A11480.09EA
841
CZK
A11480.09
A11480.18
A11480.30
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidone
Purity: 99%
CAS No.: 5355-68-0
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.22
Refractive Index: 1.4655
Boiling Point: 100-101°/27mm
MDL No.: MFCD00038035
Vzorec:
C₈H₁₅NO Bod varu: 100…101 °C (27 mmHg) Hustota: 0,950 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038035 CAS číslo: 5355-68-0 EINECS: 226-339-6 |