Tisk…
Chlorid zinečnatý 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
703516-100ML 703516-800ML
SIAL703516-100MLEA 5430 CZK
SIAL703516-100ML SIAL703516-800ML
Chlorid zinečnatý 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
MW: 136.3
Bod varu: 732
Bod tání: 283
MDL Number: MFCD00011295
CAS číslo: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
Merck Index: 13,10185