Tisk…
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B25222.03 B25222.06 B25222.14
B25222.03EA 1260 CZK
B25222.03 B25222.06 B25222.14
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Purity: 98% CAS No.: 80676-35-3 Molecular Formula: C15H15Cl Formula Weight: 230.73 Melting Point: 38-42° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD02093918
Vzorec: C₁₅H₁₅Cl
MW: 230,73 g/mol
Bod tání: 38…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093918
CAS číslo: 80676-35-3
ADR: 8,III