Tisk…
10-Bromodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
541397-25G 541397-5G
SIAL541397-25GEA 8580 CZK
SIAL541397-25G SIAL541397-5G
10-Bromodecanoic acid, Sigma-Aldrich®
10-Bromodecanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251.16 g/mol
MDL Number: MFCD00014388
CAS číslo: 50530-12-6